Kluczowe dokumenty
14462
(−)-α-Bisabolol
≥93% (GC)
Synonim(y):
(-)-alfa-bisabolol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥93% (GC)
aktywność optyczna
[α]/D -58±5°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
Klucz InChI
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?