Merck
W383902
Sigma-Aldrich
Farnesene, mixture of isomers
stabilized
Synonim(y):
(3E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Masa cząsteczkowa:
204.35
Numer FEMA:
3839
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
1.040
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Formularz
liquid
może zawierać
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
skład
May include trans-β-Farnesene, cis-α-Farnesene, trans-α-Farnesene, bisabolene (a cyclic sesquiterpene), and other compounds.
kolor
colorless to light yellow
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490-1.505 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
gęstość
0.844-0.8790 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
lavender; citrus; herbaceous
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C\C=C(/C)C=C
InChI
1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9-10,12H,1,7-8,11H2,2-5H3/b14-10+,15-12+
Klucz InChI
CXENHBSYCFFKJS-VDQVFBMKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Farnesene (mixture of isomers) may contain sequiterpenes, trans-β-farnesene, cis-α-farnesene, trans-α-farnesene, and bisabolene. α-Farnesene is reported to be an oviposition stimulant for Laspeyresia pomonella, while trans-β-farnesene as a feeding stimulant for Lutzomyia longipalpis.
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%
Taste at 10-20 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Apple, orange, grapefruit juice, mandarin and lime peel, grape, pear, ginger, nutmeg and basil.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
?-Farnesene, a naturally occurring oviposition stimulant for the codling moth, Laspeyresia pomonella.
Wearing CH & Hutchins RFN.
Journal of Insect Physiology, 19(6), 1251-1256 (1973)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 50-50 (2000)
Sandrine Demanèche et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(8) (2020-08-17)
Downy mildew of grapevine is one of the most destructive grapevine diseases worldwide. Nowadays, downy mildew control relies almost exclusively on the use of chemical pesticides, including copper products, which are efficient but controversial due to their environmental toxicity. Natural
Trans-beta-farnesene as a feeding stimulant for the sand fly Lutzomyia longipalpis (Diptera: Psychodidae).
Tesh RB, et al.
Journal of Medical Entomology, 29(2), 226-231 (1992)
?-Farnesene in the natural coating of apples.
Huelin FE & Murray KE.
Nature, 210(5042), 1260-1261 (1966)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W383902-4KG
W383902-4KG-K4061834406419
W383902-SAMPLE
W383902-SAMPLE-K4061837537547
W383902-100G
W383902-100G-K4061838258144
W383902-1KG
W383902-1KG-K4061837537530