Merck
W353901
Sigma-Aldrich
Ocimene
mixture of isomers, stabilized, ≥90%
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-1,3,6-octatrien, 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer FEMA:
3539
Beilstein:
1736172
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
1.018
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
green; woody; tropical
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥90%
zawiera
BHT as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485
bp
65-66 °C/13 mmHg
gęstość
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
Organoleptyczne
green; woody; tropical
ciąg SMILES
[H]C(CC([H])=C(C)C=C)=C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
Klucz InChI
IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ocimene is a monoterpene that is commonly found in basil. The (E)-β-isomer is reported to be present in the floral scent of different flowers and also in the plant volatile produced in response to damage by herbivores or mechanical wounding.
Zastosowanie
  • Volatile metabolomics and chemometric study provide insight into the formation of the characteristic cultivar aroma of Hemerocallis.: This study uses volatile metabolomics and chemometrics to explore the aroma formation in Hemerocallis, identifying significant volatile compounds including ocimene. The findings provide a deeper understanding of the biochemical pathways influencing aroma in plant cultivars (Zhou et al., 2023).
  • A taste of sweet pepper: Volatile and non-volatile chemical composition of fresh sweet pepper (Capsicum annuum) in relation to sensory evaluation of taste.: Investigating the chemical composition of sweet peppers, this study identifies ocimene among the key volatiles contributing to flavor profiles, correlating chemical data with sensory evaluations to enhance understanding of taste perception in horticultural products (Eggink et al., 2012).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Functional identification of AtTPS03 as (E)-?-ocimene synthase: a monoterpene synthase catalyzing jasmonate-and wound-induced volatile formation in Arabidopsis thaliana.
Faldt J, et al.
Planta, 216(5), 745-751 (2003)
Basil: a source of essential oils.
Simon JE, et al.
Advances in new crops, 484-489 (1990)
David C Gilley et al.
Journal of insect physiology, 52(5), 520-527 (2006-03-15)
We used solid-phase microextraction (SPME, 65 microm PDMS-DVB fiber) to sample the volatile compounds emitted by live honey bee queens in several reproductive states (unmated queens, recently mated queens, and established mated queens), and compared them to the volatiles emitted
Wayra G Navia-Giné et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 47(5), 416-425 (2009-03-03)
Virtually all plants are able to recognize attack by herbivorous insects and release volatile organic compounds (VOC) in response. Terpenes are the most abundant and varied class of insect-induced VOC from plants. Four genes encoding putative terpene synthases (MtTps1, MtTps2
Alban Maisonnasse et al.
PloS one, 5(10), e13531-e13531 (2010-11-03)
In honey bee colony, the brood is able to manipulate and chemically control the workers in order to sustain their own development. A brood ester pheromone produced primarily by old larvae (4 and 5 days old larvae) was first identified