Kluczowe dokumenty
W285609
α-Phellandrene
≥75%, stabilized
Synonim(y):
2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥75%
aktywność optyczna
[α]20/D −139 to −110°, neat
zawiera
alpha-tocopherol as additive
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
spicy; woody
ciąg SMILES
CC(C)C1CC=C(C)C=C1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
Klucz InChI
OGLDWXZKYODSOB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Does green mean clean Volatile organic emissions from regular versus green cleaning products.: This research compares the volatile organic compound (VOC) emissions from conventional and green cleaning products, identifying a-phellandrene as a common component. The findings highlight the environmental impact of green products and their effectiveness (Harding-Smith et al., 2024).
- RNA-Seq-Based Transcriptomics and GC-MS Quantitative Analysis Reveal Antifungal Mechanisms of Essential Oil of Clausena lansium (Lour.) Skeels Seeds against Candida albicans.: The study uses RNA-Seq and GC-MS to investigate the antifungal properties of Clausena lansium essential oil, which contains a-phellandrene, against Candida albicans, providing insights into its potential therapeutic applications (Ma et al., 2023).
- Unveiling the Anti-Cholera and Active Diabetic Renoprotective Compounds of Maqian Essential Oil: A Computational and Molecular Dynamics Study.: This study identifies a-phellandrene as an active compound in Maqian essential oil with anti-cholera and renoprotective effects, suggesting its potential for treating cholera and protecting against diabetic renal damage (Dahab et al., 2023).
- Electrophysiological and Behavioral Responses of Batocera horsfieldi Hope to Volatiles from Pistacia chinensis Bunge.: This research examines the responses of Batocera horsfieldi to volatiles, including a-phellandrene, from Pistacia chinensis. The findings have implications for pest management strategies using natural volatiles (Fan et al., 2023).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
-3,7-dimetylo-2,6-oktadieno-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Octan cytronellylu; Octan Nerylu; Octan 3,7-dimetylo-2,6-oktadienylu; 1-Tetradecen; Tetradekan; ?-Bisabolol
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W285609-4KG | |
W285609-800G | |
W285609-800G-K | |
W285609-8KG-K | 4061838181381 |
W285609-1KG | |
W285609-1KG-K | 4061838249111 |
W285609-20KG | |
W285609-20KG-K | 4061837517297 |
W285609-4KG-K | |
W285609-8KG | |
W285609-SAMPLE | |
W285609-SAMPLE-K | 4061838249128 |