Merck
W530597
Sigma-Aldrich
Sabinene
greener alternative
natural, 75%
Synonim(y):
4(10)-thujene, Sabinen, 4-methylidene-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11018
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
1.059
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
75%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
gęstość
0.842 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
woody; citrus; spicy
ciąg SMILES
CC(C)C12CCC(=C)C1C2
InChI
1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
NDVASEGYNIMXJL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z jedną lub kilkoma z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest bioproduktem, a zatem jest zgodny z "Mniej niebezpiecznymi syntezami chemicznymi" i "Wykorzystaniem odnawialnych surowców".
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mohamed A Ibrahim et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-06)
The intent of this study was to utilize distillation timeframes (DT) of nutmeg (Myristica fragrans) essential oil (EO) to generate fractions with differential chemical compositions and bioactivity. Ten fractions were captured at the following distillation timeframes: 0.0-0.5, 0.5-1.0, 1.0-2.5, 2.5-5.0
Federica Menichini et al.
Fitoterapia, 80(5), 297-300 (2009-04-09)
Ethanolic extract from the fruits of Pimpinella anisoides, an aromatic plant and a spice, exhibited activity against AChE and BChE, with IC(50) values of 227.5 and 362.1 microg/ml, respectively. The most abundant constituents of the extract were trans-anethole, (+)-limonene and
L Chiappini et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(6), 1749-1759 (2006-09-15)
A new one-step method for the analysis of highly polar components of secondary organic aerosols (SOA) has been developed. This method should lead to a better understanding of SOA formation and evolution since it enables the compounds responsible for SOA
Lars Müller et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 23(7), 971-979 (2009-02-27)
The components of secondary organic aerosols (SOAs) generated from the gas-phase ozonolysis of two C(10)H(16)-terpenes (alpha-pinene; sabinene) and a cyclic C(6)H(10) alkene (cyclohexene) were characterized by the use of a Fourier transform ion cyclotron mass spectrometer equipped with an electrospray
Rubén Olmedo et al.
Journal of food science and technology, 56(5), 2522-2535 (2019-06-07)
This study compared the antioxidant properties of oregano essential oil (OEO) and butylated hydroxytoluene (BHT) alone and when combined. The principal components in OEO were gamma terpinene (25.1 g/100 g), terpinen-4-ol (16.7 g/100 g), and carvacrol (16.2 g/100 g). OEO showed 60% DPPH inhibition and 10 mg/g
Produkty
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protokoły
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W530597-10KG-K4061834398363
W530597-1KG-K4061838258335
W530597-25KG-K4061833910214
W530597-SAMPLE-K4061838088123