Merck
W382108
Sigma-Aldrich
3-Carene
≥90%
Synonim(y):
δ3-Carene, 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer FEMA:
3821
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
1.029
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
168-169 °C/705 mmHg (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
citrus; sweet
ciąg SMILES
CC1=CCC2C(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
Klucz InChI
BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Carene jest lotnym związkiem monoterpenowym, zwykle występującym w olejkach eterycznych, takich jak olejek terpentynowy, olejek jałowcowy i olejek z igieł sosny.
Zastosowanie
  • Identyfikacja i ocena jakości herbaty Lushan Yunwu o różnym pochodzeniu geograficznym na podstawie metabolomiki: Obecność 3-karenu w herbacie Lushan Yunwu jest badana pod kątem jego wpływu na jakość herbaty i profil smakowy, zapewniając wgląd w rozróżnienia metabolomiczne pod wpływem czynników geograficznych (Sun et al., 2024).
  • Wpływ olejku eterycznego Maqian na mikrobiotę jelitową i odpowiedzi immunologiczne w cukrzycy typu 1: Badanie in silico: To badanie in silico bada, w jaki sposób 3-carene, jako składnik olejku eterycznego Maqian, wpływa na mikrobiotę jelitową i odpowiedzi immunologiczne w cukrzycy typu 1, sugerując potencjalne zastosowania terapeutyczne 3-carene w leczeniu chorób autoimmunologicznych (Dahab et al., 2024).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Studies on chemical constituents of the volatile oil from the needle of Pinus elliottii Engelm.
Chen H, et al.
Natural Product Research and Development, 13(3), 36-38 (2001)
Selected oxidized fragrance terpenes are common contact allergens.
Matura M, et al.
Contact Dermatitis, 52(6), 320-328 (2005)
Chemical composition of the essential oils of Juniperus from ripe and unripe berries and leaves and their antimicrobial activity.
Angioni A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(10), 3073-3078 (2003)
Smail Aazza et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(9), 7672-7690 (2011-09-09)
The commercial essential oils of Citrus aurantium L., Cupressus sempervirens L., Eucalyptus globulus Labill., Foeniculum vulgare Mill. and Thymus vulgaris L., isolated by steam distillation by a company of Morocco were evaluated in terms of in vitro antioxidant activity through
Asa M Jonsson et al.
Environmental science & technology, 40(1), 188-194 (2006-01-26)
The effect of water on the initial secondary organic aerosol (SOA) formation from gas-phase ozonolysis of limonene, delta3-carene, and alpha-pinene (-3 and approximately 1.5 x 10(11) molecule cm(-3) reacted) has been investigated in a flow reactor at controlled relative humidity
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis