Merck
W304603
Sigma-Aldrich
Terpinolene
≥95%, FG
Synonim(y):
4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer FEMA:
3046
Beilstein:
1851203
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2115
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
1.005
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 872/2012
gęstość pary
~4.7 (vs air)
ciśnienie pary
~0.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; woody; citrus; pine; sweet
ciąg SMILES
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
Klucz InChI
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Terpinolene is a volatile monoterpene that occurs naturally in sage, rosemary and carrot.
Zastosowanie
  • Based on HPLC and HS-GC-IMS Techniques, the Changes in the Internal Chemical Components of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Fruit at Different Harvesting Periods Were Analyzed.: This study utilized high-performance liquid chromatography and headspace gas chromatography-ion mobility spectrometry to examine changes in internal chemical components, including terpinolene, of Schisandra chinensis during various harvest periods, offering insights into optimal harvest timing for maximum chemical efficacy (Sun et al., 2024).
  • Exogenous methyl jasmonate treatment induced the transcriptional responses and accumulation of volatile terpenoids in Oenanthe javanica (Blume) DC.: Research focused on the effect of methyl jasmonate on the accumulation of volatile terpenoids, such as terpinolene, in Oenanthe javanica, demonstrating enhanced production of these compounds which are critical for plant defense mechanisms (Feng et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - Seta closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - Seta closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Terpinolene, a component of herbal sage, downregulates AKT1 expression in K562 cells.
Okumura N, et al
Oncology Letters, 3(2), 321-324 (2012)
Carrot flavor: effects of genotype, growing conditions, storage, and processing.
Simon PW.
Evaluation of quality of fruits and vegetables, 315-328 (1985)
John H Borden et al.
Journal of economic entomology, 101(4), 1266-1275 (2008-09-05)
The superiority of the host monoterpene myrcene as a synergist for trans-verbenol and exo-brevicomin, aggregation pheromone components of the mountain pine beetle, Dendroctonus ponderosae Hopkins (Coleoptera: Curculionidae), suggests that the ancestral host of the mountain pine beetle is a pine
Michael Russell et al.
Phytochemistry, 59(7), 709-716 (2002-03-23)
Individual leaves of the commercial terpinen-4-ol type of Melaleuca alternifolia were examined both quantitatively and qualitatively for volatile constituents from the emergence of the first true leaves, through to 6-week-old tenth leaf set material. A GC internal standard addition method
J Grassmann et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 12(6-7), 416-423 (2005-07-13)
Antioxidants from several nutrients, e.g. vitamin E, beta-carotene, or flavonoids, inhibit the oxidative modification of low-density lipoproteins. This protective effect could possibly retard atherogenesis and in consequence avoid coronary heart diseases. Some studies have shown a positive effect of those
Produkty
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protokoły
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
-3,7-dimetylo-2,6-oktadieno-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Octan cytronellylu; Octan Nerylu; Octan 3,7-dimetylo-2,6-oktadienylu; 1-Tetradecen; Tetradekan; ?-Bisabolol
Zobacz wszystko