Merck
W304506
Sigma-Aldrich
Terpineol
mixture of isomers, 96%, FG
Synonim(y):
α,α,4-trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, 2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-propanol, p-menth-1-en-8-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer FEMA:
3045
Numer WE:
Nr Rady Europy:
62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.230
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
lilac; woody; floral; citrus; pine
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 178.1010
Próba
96%
Formularz
viscous liquid
skład
d-terpineol, <1.0%
a-terpineol, ≥55.0%
b-terpineol, <10.0% (cis)
b-terpineol, <13.0% (trans)
g-terpineol, <23.0%
bp
213-218 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 1.25ml/10ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (50% ethanol)
ethanol: soluble 2.5ml/10ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
ethanol: soluble 5mL/10mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (70% Ethanol)
gęstość
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
terpineol (mixture of isomers), α-terpineol
Organoleptyczne
lilac; woody; floral; citrus; pine
ciąg SMILES
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Klucz InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
α-Terpineol is a cyclic monoterpene. It is one of the major monoterpenol component of the cultivar Gewürztraminer and other aroma-rich grape varieties. α-Terpineol, a monoterpenoid alcohol, has been investigated for its anticonvulsant activity. It was one of the insecticidal constituent of the essential oils of Dahlia pinnata.FCC includes the following isomers in the listed purity: alpha-, (E)-beta, (Z)-beta, gamma-, terpinen-4-ol, and terpinen-1-ol.
Zastosowanie
α-Terpineol is the suitable aroma standard used to study the influence of the drying method on volatile compounds of Origanum vulgare. It may be employed as a highly viscous solvent in the preparation of photocatalytic transparent TiO2 thin film.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - Information taken from reference works and the literature.
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - Information taken from reference works and the literature.
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Evolution of the anticonvulsant activity of α-terpineol.
de Sousa DP, et al.
Pharmaceutical biology, 45(1), 69-70 (2007)
Diane M Martin et al.
Phytochemistry, 65(9), 1223-1229 (2004-06-09)
The flavour and aroma of certain Vitis vinifera grape varieties is dominated by volatile terpenes and small volatile aldehydes. Monoterpenes contribute to the final grape and wine aroma and flavour in form of free volatiles and as glycoside conjugates of
Da-Cheng Wang et al.
Natural product research, 29(18), 1748-1751 (2015-01-08)
The aim of this research was to determine the chemical composition of the essential oils of Dahlia pinnata, their insecticidal activity against Sitophilus zeamais and Sitophilusoryzae and to isolate insecticidal constituents. Based on bioactivity-guided fractionation, active constituents were isolated and
Composition of oregano essential oil (Origanum vulgare) as affected by drying method.
Figiel A, et al.
Journal of Food Engineering, 98(2), 240-247 (2010)
Preparation of photocatalytic TiO2 transparent thin film by thermal decomposition of Ti-alkoxide with a-terpineol as a solvent.
Negishi N and Takeuchi K.
Thin Solid Films, 392(2), 249-253 (2001)
Produkty
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protokoły
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis