Merck
03900590
Terpinen 4-ol
primary reference standard
Synonim(y):
4-Carvomenthenol, 4-Terpinenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
warunki przechowywania
under inert gas
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478
bp
88-90 °C
gęstość
0.931 g/mL at 25
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3
Klucz InChI
WRYLYDPHFGVWKC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia w analizie ziołowych produktów leczniczych
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
C Njume et al.
International journal of antimicrobial agents, 38(4), 319-324 (2011-07-15)
The aim of this study was to isolate and identify phytochemicals with anti-Helicobacter pylori activity from the stem bark of Sclerocarya birrea. The plant crude extract was fractionated by silica gel column and thin layer chromatography techniques, initially with ethyl
Mohsen I Afouna et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 99(1), 119-127 (2009-06-17)
The objectives of the current study are (i) to maximize the ocular bioavailability of dorzolamide hydrochloride (DZD) through; (a) enhancement of the DZD corneal transport using various concentrations of selected natural terpene-4-ol enhancers, (b) increasing the contact time of the
Kotchaphan Chooluck et al.
Planta medica, 78(16), 1761-1766 (2012-10-03)
The purpose of this study was to investigate dermal pharmacokinetics of terpinen-4-ol in rats following topical administration of plai oil derived from the rhizomes of Zingiber cassumunar Roxb. Unbound terpinen-4-ol concentrations in dermal tissue were measured by microdialysis. The dermal
Yong Jie Li et al.
Environmental science & technology, 44(14), 5483-5489 (2010-06-17)
We investigated the condensed-phase reactions of biogenic VOCs with C double bond C bonds (limonene, C(10)H(16), and terpineol, C(10)H(18)O) catalyzed by sulfuric acid by both bulk solution (BS) experiments and gas-particle (GP) experiments using a flow cell reactor. Product analysis
R Loughlin et al.
Letters in applied microbiology, 46(4), 428-433 (2008-02-27)
The aim of this study was to compare both the antimicrobial activity of terpinen-4-ol and tea tree oil (TTO) against clinical skin isolates of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and coagulase-negative staphylococci (CoNS) and their toxicity against human fibroblast cells. Antimicrobial