Kluczowe dokumenty
432628
α-Terpineol
90%, technical grade
Synonim(y):
alpha-Terpineol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
Klucz InChI
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- a-Terpineol, a natural monoterpene: A review of its biological properties: This review article explores the wide range of biological activities of a-terpineol, including antimicrobial, anti-inflammatory, and anticancer properties, providing a comprehensive overview of its therapeutic potential (C Khaleel, N Tabanca, G Buchbauer, 2018).
- Production, properties, and applications of a-terpineol: Discusses the production methods, physical and chemical properties, and various industrial applications of a-terpineol, highlighting its importance in food and bioprocess technologies (A Sales et al., 2020).
- Antifungal activity of citral, octanal and a-terpineol against Geotrichum citri-aurantii: This article examines the effectiveness of a-terpineol, along with other compounds, in inhibiting the growth of a fungal pathogen affecting citrus fruits, showcasing its potential as a natural fungicide (H Zhou et al., 2014).
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?