Key Documents
W224820
4-Carvomenthenol
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
4-Carvomenthenol, 4-Terpinenol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
aktywność optyczna
[α]20/D −27°, neat
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478
tw
88-90 °C
gęstość
0.931 g/mL at 25
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
herbaceous; woody; pepper
ciąg SMILES
CC(C)C1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3
Klucz InChI
WRYLYDPHFGVWKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Quantification of six volatile oil constituents of Oleum Cinnamomi in rat plasma and multiple tissues using GC-MS and its application to pharmacokinetic and tissue distribution studies.: This study by Chi MY et al. focused on quantifying volatile oil constituents, including 4-Carvomenthenol, in rat plasma and tissues using GC-MS, providing insights into their pharmacokinetics and tissue distribution (Chi et al., 2023).
- 4-Carvomenthenol ameliorates the murine combined allergic rhinitis and asthma syndrome by inhibiting IL-13 and mucus production via p38MAPK/NF-κB signaling pathway axis.: This research by Bezerra Barros GC et al. demonstrated the anti-inflammatory effects of 4-Carvomenthenol in a murine model of allergic rhinitis and asthma, highlighting its potential therapeutic applications (Bezerra Barros et al., 2020).
- Fragrance material review on 4-carvomenthenol.: Bhatia SP et al. reviewed the use of 4-Carvomenthenol as a fragrance material, discussing its chemical properties, safety, and applications in the fragrance industry (Bhatia et al., 2008).
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?