WHA10539521
Whatman® protein saver card accessories
903 Dry rack with velcro, pack of 10 ea
Synonim(y):
karta oszczędzająca białko, suchy stojak
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10539521
Whatman Article No. 28417176 (US reference)
Opis ogólny
Whatman Dry Rak został zaprojektowany tak, aby pomieścić wiele formularzy pobrań jednocześnie, odpowiednio susząc próbki krwi na powietrzu w zawieszonej pozycji poziomej. Dry Rak jest łatwy w montażu i można go przymocować do ściany lub blatu za pomocą opcjonalnych naklejek na rzepy.
Cechy i korzyści
- Dry Rak jest łatwy w montażu i można go przymocować do ściany lub blatu 1242 za pomocą opcjonalnych naklejek na rzepy.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Counter is a registered trademark of Cyanamid Company
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)