Key Documents
WHA10548239
Whatman® Desiccant Pack
packet of 1 g, pack of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.24
opakowanie
packet of 1 g
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10548239
Opis ogólny
1 g packs of desiccant ensure that DNA sampling cards remain dry during transport or storage, 100/pk.
Cechy i korzyści
  • High vapor transmission rate
  • Substrate is made with Tyvek® material
  • Non-dusting, strong and hard to tear
Informacje prawne
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1