Merck
C80601
Sigma-Aldrich
Eucalyptol
greener alternative
99%
Synonim(y):
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
105109
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
tw
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Klucz InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Use of Renewable Feedstock”.
Zastosowanie
Eucalyptol undergoes pyrolysis to yield p-cymene and hydrogen gas. It can be used in the synthesis of mosquito repellents and herbicides.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Preparation of biologically active substances and animal and microbial metabolites from menthols, cineoles and kauranes.
Asakawa, Yoshinori et al.
Phytochemistry, 27(12), 3861-3869 (1988)
Production of p-cymene and hydrogen from a bio-renewable feedstock-1, 8-cineole (eucalyptus oil).
Leita, Benjamin A et al.
Green Chemistry, 12(1), 70-76 (2010)
Herbicidal activity of cineole derivatives.
Barton, Allan FM et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(18), 10147-10155 (2010)
Sara Invitto et al.
Respiratory physiology & neurobiology, 259, 37-44 (2018-07-15)
Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSA) is characterized by snoring associated with repeated apnea and/or obstructive hypopnea. The nasal airways of OSA patients, measured via acoustic rhinometry, could be significantly narrower than healthy subjects and this reduced nasal structure can impair
Sara Invitto et al.
Frontiers in aging neuroscience, 10, 272-272 (2018-10-03)
Olfactory impairment is present in up to 90% of patients with Alzheimer's disease (AD) and is present in certain cases of mild cognitive impairment (MCI), a transient phase between normal aging and dementia. Subjects affected by MCI have a higher