Key Documents
BR143854
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 500 mL, GL 25 narrow neck
Synonim(y):
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
Materiały
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL 25)
Właściwości
label no label
vented
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 143854
pojemność
500 mL
śr. × wys.
76 mm × 189 mm
dopasowywanie
GL 25 narrow neck
Opis ogólny
Technical Grade-PFA, screw caps ETFE, with tubes FEP. These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process. Tips of wash tubes may be cut to increase flow rate. Withstands high temperatures and chemical attack.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)