Kluczowe dokumenty
469521
β-Thujaplicin
99%
Synonim(y):
beta-tujaplicyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
bp
140 °C/10 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(C)C1=CC=CC(=O)C(O)=C1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7(2)8-4-3-5-9(11)10(12)6-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
FUWUEFKEXZQKKA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
β-Thujaplicin jest monoterpenem i związkiem tropolonu posiadającym unikalny sprzężony siedmioczłonowy pierścień. Thujaplicins są rozpoznawane jako izomery izopropylowych tropolonów. Dodatkowo jest to fluorescencyjny ligand stosowany do syntezy organicznych kompleksów lantanowców.
Zastosowanie
- Wytwarzanie i charakterystyka warstw kompozytowych alginianu sodu/antocyjanów jagodowych/hinokitiolu z nanocząsteczkami ZIF-8 o działaniu antybakteryjnym do monitorowania świeżości wieprzowiny...: W niniejszym badaniu opracowano folie kompozytowe zawierające hinokitiol ze względu na jego właściwości antybakteryjne do monitorowania świeżości wieprzowiny, podkreślając jego potencjał w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem żywności (Guo et al., 2024).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Yu-Tzu Tsao et al.
International journal of molecular sciences, 17(2), 248-248 (2016-02-24)
H inokitiol purified from the heartwood of cupressaceous plants has had various biological functions of cell differentiation and growth. Hinokitiol has been demonstrated as having an important role in anti-inflammation and anti-bacteria effect, suggesting that it is potentially useful in
Antibacterial activity of beta-thujaplicin.
T J Trust et al.
Canadian journal of microbiology, 19(11), 1341-1346 (1973-11-01)
J Zhao et al.
Applied microbiology and biotechnology, 55(3), 301-305 (2001-05-09)
Production of a novel antimicrobial tropolone, beta-thujaplicin, in Cupressus lusitanica suspension cultures was studied by using a variety of chemicals and fungal elicitors. Sodium alginate, chitin, and methyl jasmonate resulted in 2-, 2.5-, and 3-fold higher beta-thujaplicin production, respectively, than
Jian Zhao et al.
Journal of experimental botany, 54(383), 647-656 (2003-01-30)
The biosynthesis of a phytoalexin, beta-thujaplicin, in Cupressus lusitanica cell cultures can be stimulated by a yeast elicitor, H(2)O(2), or methyl jasmonate. Lipoxygenase activity was also stimulated by these treatments, suggesting that the oxidative burst and jasmonate pathway may mediate
Yaeno Arima et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 51(1), 113-122 (2002-12-21)
Beta-thujaplicin (hinokitiol) is a tropolone-related compound purified from the wood of Chamaecyparis obtusa, SIEB: et Zucc. and Thuja plicata D. Don. All Staphylococcus aureus isolates were inhibited by beta-thujaplicin with MICs of 1.56-3.13 mg/L. However, a paradoxical zone phenomenon occurred