Merck
236314
Sigma-Aldrich
p-Toluidine
99.6%
Synonim(y):
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
Beilstein:
471281
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
bp:
200 °C (lit.)
gęstość pary
3.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.26 mmHg ( 25 °C)
0.66 mmHg ( 38 °C)
Próba
99.6%
Formularz
crystalline
temp. samozapłonu
899 °F
granice wybuchowości
6.6 %
pH
7.8 (7 g/L)
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 135 part(lit.)
acetone: freely soluble(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
carbon disulfide: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
methanol: freely soluble(lit.)
oil: freely soluble(lit.)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
Klucz InChI
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
p-Toluidine undergoes oxidative coupling reaction with catecholamine to form an orange water-soluble dye during flow injection-spectrophotometric determination of catecholamine drugs.
Zastosowanie
p-Toluidine has been used in preparation of:
  • aromatic azo compounds
  • bidentate Schiff base ligands via condensation with salicylaldehyde
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Flow injection-spectrophotometeric determination of some catecholamine drugs in pharmaceutical preparations via oxidative coupling reaction with< i> p</i>-toluidine and sodium periodate.
Abdulrahman LK, et al.
Analytica Chimica Acta, 538(1), 331-335 (2005)
Ruthenium (II) complexes containing bidentate Schiff bases and their antifungal activity.
Dharmaraj N, et al.
Transition Met. Chem. (London), 26(1-2), 105-109 (2001)
Paul G Stevenson et al.
Journal of chromatography. A, 1218(45), 8255-8263 (2011-10-11)
Several simple techniques are presented for the identification of the boundaries of chromatographic peaks. These methods provide a significant reduction in the time needed to perform the rapid, automatic calculation of the central peak moments and to evaluate the quality
Shunji Ito et al.
The Journal of organic chemistry, 70(6), 2285-2293 (2005-03-12)
[reaction: see text] N,N-Di(6-azulenyl)-p-toluidine (1a) and N,N,N',N'-tetra(6-azulenyl)-p-phenylenediamine (2a) and their derivatives with 1,3-bis(ethoxycarbonyl) substituents on each 6-azulenyl group (1b and 2b) were prepared by Pd-catalyzed amine azulenylation and characterized as a study into new aromatic amines for multistage amphoteric redox
Abdessamad Grirrane et al.
Nature protocols, 5(3), 429-438 (2010-03-06)
This protocol describes the aerobic oxidation of aromatic anilines to aromatic azo compounds using gold (Au) nanoparticles supported on TiO(2) as a catalyst. Yields above 98% are achieved under a few bars of oxygen pressure. It should be noted that