Key Documents
89630
p-Toluidine
for spectrophotometric det. of Au, Tl(III), W, ≥99.0%
Synonim(y):
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 hPa ( 42 °C)
7 hPa ( 68 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Postać
crystals
temp. samozapłonu
899 °F
jakość
for spectrophotometric det. of Au, Tl(III), W
granice wybuchowości
6.6 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
tw
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
42-45 °C
rozpuszczalność
ethanol: 1 g/10 mL (Hot)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
Klucz InChI
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?