Kluczowe dokumenty
325473
Selenium dioxide
reagent grade, powder, 98%
Synonim(y):
NSC 56753, Selenium oxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 157 °C)
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
kolor
off-white to pink
mp
315 °C (subl.) (lit.)
ciąg SMILES
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
Klucz InChI
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Other applications:
- SeO2 reacts with olefins in the presence of tert-butyl hydrogen peroxide to form allylic alcohols without the formation of rearrangement or dehydration by-products. This reagent system is also useful for the oxidation reactions of acetylenic fatty esters.
- SeO2 can be used for the oxidation of 1,3,5-cycloheptatriene to form tropone.
- Piperidoindole systems on oxidation with SeO2 forms either 2-acyl- or 3-acyl-indoles or fully aromatic β-carbolines, depending on the starting material.
- SeO2 reacts with chlorotrimethylsilane to form selenium oxychloride in situ, which is an effective chlorinating reagent for alcohols. This reagent is a better alternative to thionyl chloride and other chlorinating agents.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?