Merck
GF33939849
Selenium
powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.95%
Synonim(y):
SE006010
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141910
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
gray
Próba
99.95%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 339-398-49
rezystywność
1.2 μΩ-cm, 0°C
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
250 μm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
gęstość
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Klucz InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)