Merck
GF73071514
Selenium
powder, 250 max. part. size (micron), purity 99.95%, weight 100 g
Synonim(y):
SE006010
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141910
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
gray
Próba
99.95%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 730-715-14
rezystywność
1.2 μΩ-cm, 0°C
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
250 (micron)
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
gęstość
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Klucz InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Sameer S Udhane et al.
Scientific reports, 7(1), 8652-8652 (2017-08-19)
Metformin is an antidiabetic drug, which inhibits mitochondrial respiratory-chain-complex I and thereby seems to affect the cellular metabolism in many ways. It is also used for the treatment of the polycystic ovary syndrome (PCOS), the most common endocrine disorder in
Jana Malikova et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 174, 192-200 (2017-09-13)
Abiraterone is an inhibitor of CYP17A1 which is used for the treatment of castration resistant prostate cancer. Abiraterone is known to inhibit several drug metabolizing cytochrome P450 enzymes including CYP1A2, CYP2D6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 and CYP3A5, but its effects
Vincenza Barbato et al.
Fertility and sterility, 110(7), 1356-1366 (2018-12-07)
To study whether slush nitrogen (SN) vs. liquid nitrogen (LN) vitrification affects human ovarian tissue gene expression and preserves follicle health during extended in vitro culture. Randomized experimental study. University research laboratory. Ovarian biopsies collected by laparoscopic surgery from patients with
L Dworak et al.
Nanoscale, 10(4), 2162-2169 (2018-01-13)
CdTe core and CdTe/CdSe core/shell quantum dots (QD) are investigated with steady state and time-resolved spectroscopic methods. The coating of the CdTe core with a 0.7 nm thick CdSe shell shifts the lowest exciton absorption band to the red by
Patricia Rodríguez Castaño et al.
International journal of molecular sciences, 20(18) (2019-09-20)
Turmeric, a popular ingredient in the cuisine of many Asian countries, comes from the roots of the Curcuma longa and is known for its use in Chinese and Ayurvedic medicine. Turmeric is rich in curcuminoids, including curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin.