Merck
GF45431647
Selenium
lump, 3 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
Synonim(y):
SE006110
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141910
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
gray
Próba
99.999%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 454-316-47
rezystywność
1.2 μΩ-cm, 0°C
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
3 mm
tw
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
gęstość
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Klucz InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1