Merck
413054
Sigma-Aldrich
Iron
granular, 10-40 mesh, >99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Ferrum, Żelazny metal
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
>99.99% trace metals basis
Formularz
granular
rezystywność
9.71 μΩ-cm
wielkość cząstki
10-40 mesh
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Żelazo (Fe) to gęsty, ciągliwy i plastyczny metal znany ze swojej wytrzymałości i wszechstronności. Produkt ten charakteryzuje się wielkością cząstek 10-40 mesh, rezystywnością 9,71 μΩ-cm w 20°C i gęstością 7,86 g/ml w 25°C. Żelazo jest szeroko wykorzystywane w różnych zastosowaniach przemysłowych ze względu na jego doskonałe właściwości mechaniczne i obfitość. Nasze żelazo o wysokiej czystości charakteryzuje się >99,99% zawartością metali śladowych, zapewniając wyjątkową jakość i niezawodność w wrażliwych zastosowaniach w elektronice, materiałoznawstwie i badaniach. Katalizatory heterogeniczne: Żelazo jest wykorzystywane w różnych procesach katalitycznych, w tym w procesie Habera-Boscha do syntezy amoniaku, gdzie służy jako katalizator.Baterie: Żelazo jest wykorzystywane w niektórych typach baterii, takich jak baterie żelazowo-powietrzne, które mają potencjał do magazynowania energii.
Zastosowanie
  • Progress and perspectives on iron-based electrode materials for alkali metal-ion batteries: a critical review.: This review explores the recent advancements and future prospects of iron-based electrode materials in alkali metal-ion batteries, highlighting their potential for high energy density and sustainable energy storage solutions (Li et al., 2024).
  • Iron-Based Electrodes Meet Water-Based Preparation, Fluorine-Free Electrolyte and Binder: : This study examines the use of water-based preparation methods and fluorine-free electrolytes in the development of iron-based electrodes, proposing a more sustainable approach to lithium-ion battery production (Valvo et al., 2017).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stanley Zlotkin et al.
JAMA, 310(9), 938-947 (2013-09-05)
In sub-Saharan Africa, malaria is a leading cause of childhood morbidity and iron deficiency is among the most prevalent nutritional deficiencies. In 2006, the World Health Organization and the United Nations Children's Fund released a joint statement that recommended limiting
Shaun D Wong et al.
Nature, 499(7458), 320-323 (2013-07-23)
Mononuclear non-haem iron (NHFe) enzymes catalyse a broad range of oxidative reactions, including halogenation, hydroxylation, ring closure, desaturation and aromatic ring cleavage reactions. They are involved in a number of biological processes, including phenylalanine metabolism, the production of neurotransmitters, the
Elzbieta Krzesiek et al.
Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 34(203), 289-292 (2013-07-31)
Anemia is a frequent symptom of diseases of alimentary tract, also in children. Among others, inflammatory bowel disease, celiac disease and Helicobacter pylori are most often complicated by anemia. Not infrequently these disorders are accompanied by more than one type
Iron fortification and malaria risk in children.
Andrew M Prentice et al.
JAMA, 310(9), 914-915 (2013-09-05)
M Thomas Record et al.
Faraday discussions, 160, 9-44 (2013-06-26)
Understanding how Hofmeister salt ions and other solutes interact with proteins, nucleic acids, other biopolymers and water and thereby affect protein and nucleic acid processes as well as model processes (e.g. solubility of model compounds) in aqueous solution is a
Produkty
In recent years, the price of tellurium, a key component in the bestperforming thermoelectric materials, has increased significantly, leading to the question, “Is it economically viable to produce thermoelectric generators on an industrial scale?
The price of tellurium, a key component in many thermoelectric materials, has risen in recent years, leading to the search for more cost-effective substitutes. This article presents silicide materials as a cheaper potential alternative.
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.