1.07714
Selen czarny 99+
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Selenium black 99+
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<1 Pa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% (gravimetric)
Formularz
solid
siła działania
6700 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.05% Pb (Lead)
pozostałość po prażeniu
≤0.5%
bp
685 °C/1013 hPa
mp
217 °C
rozpuszczalność
slightly soluble <0.021 mg/L
gęstość
4.28 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1270 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Klucz InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Oznaczenie (grawimetrycznie): ≥ 99,0 %
Cu (Miedź): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.05 %
Pb (Ołów): ≤ 0,05 %
Pozostałość po zapłonie: ≤ 0,5 %
Wielkość cząstek (> 150 µm): ≤ 5 %
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2