1.05043
Potassium iodide
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
About This Item
Polecane produkty
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 745 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.5% (silver nitrate titration)
99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Formularz
solid
siła działania
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.001% Total nitrogen (N)
strata
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
rozpuszczalność
1430 g/L
gęstość nasypowa
1500 kg/m3
ślady anionów
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
thiosulfate (S2O32-): passes test
ślady kationów
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Wpływ fluorku srebra i jodu potasowego na właściwości adhezyjne pierwotnie próchnicowego połączenia zębina-żywica: Badanie in vitro: W niniejszym badaniu zbadano, w jaki sposób jodek potasu w połączeniu z fluorkiem srebra wpływa na właściwości adhezyjne żywicy dentystycznej do próchnicowej zębiny, podkreślając jej potencjał w leczeniu stomatologicznym (da Luz et al., 2024).
- Porównanie wpływu roztworów zawierających srebro na bazie amoniaku i wody na wiązanie z zębiną i aktywność enzymatyczną: 1-roczna ocena ..: W badaniu zbadano wpływ jodku potasu w roztworach zawierających srebro na wiązanie zębiny i aktywność enzymatyczną, zapewniając wgląd w działanie materiału dentystycznego w czasie (D′ Alessandro et al., 2024).
- Wielospektroskopowe i in silico badanie interakcji DNA kwasu gambogowego z grasicą cielęcą..: W badaniu wykorzystano jodek potasu w metodach spektroskopowych w celu wyjaśnienia interakcji między kwasem gambogowym a DNA, przyczyniając się do zrozumienia jego potencjalnych efektów terapeutycznych (Bhardwaj et al., 2024).
- Surface Modification of Lignite with Alkyl and Mixed Alkyl-Aryl Films Generated from an Aryl Diazonium Salt and Alkyl Halides: Wyniki eksperymentalne i analizy teoretyczne...: Badania szczegółowo opisują zastosowanie jodku potasu w modyfikacji powierzchni węgla brunatnego, prezentując połączenie eksperymentalnych i teoretycznych spostrzeżeń w celu poprawy właściwości materiału (Hasani et al., 2024).
Komentarz do analizy
Oznaczenie (argentometryczne; obliczone na wysuszonej substancji): 99,5 - 100,5 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Zanieczyszczenia alkaliczne: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 6 - 8
Chlorek i bromek (jako Cl): ≤ 0,01 %
Jodan (IO₃): ≤ 0,0003 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.001 %
Tiosiarczan (S₂O₃): przechodzi test
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0.00001 %
Ba (Bar): ≤ 0.002 %
Ca (Wapń): ≤ 0.001 %
Cu (Miedź): ≤ 0.0002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0002 %
Mg (Magnez): ≤ 0.001 %
Na (Sód): ≤ 0,03 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0002 %
Substancje redukujące: przechodzi test
Strata przy suszeniu (105 °C): ≤ 0,1 %
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for Monochloramine.
Norma EN ISO 6579-1 określa wykrywanie Salmonella spp. w próbkach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, paszach dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
Specifies a horizontal method for the detection of Salmonella spp. in the food production chain.