1.04936
Potassium chloride
for analysis EMSURE®
About This Item
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.5% (silver nitrate titration)
Formularz
solid
siła działania
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.01% In water insoluble matter
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
rozpuszczalność
347 g/L
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
1000 kg/m3
ślady anionów
bromide (Br-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Komentarz do analizy
W nierozpuszczalnych w wodzie substancjach: ≤ 0,01 %
Wartość pH (5 %; woda): 5,5 - 8,0
Bromek (Br): ≤ 0,05 %
Jodek (I): ≤ 0,002 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Ba (Bar): ≤ 0,001 %
Ca (Wapń): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0003 %
Mg (Magnez): ≤ 0,002 %
Na (Sód): ≤ 0,02 %
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1