Kluczowe dokumenty
429422
Potassium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium monoiodide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 745 °C)
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads™
Próba
99.998% trace metals basis
Postać
beads
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
681 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?