Kluczowe dokumenty
572659
Germanium(II) bromide
97%
Synonim(y):
Dibromogermylene, Germanium dibromide
About This Item
Wzór liniowy:
GeBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: germanium
mp
120-125 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[GeH2]Br
InChI
1S/Br2GeH2/c1-3-2/h3H2
Klucz InChI
JPSUHKQGIXBUKX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Germanium speciation in experimental and natural sphalerite: The research tests the impact of different oxidation states of germanium, including Ge(II) bromide, on the enrichment processes in hydrothermal Zn-Pb ores (Liu et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
572659-5G | 4061833499412 |