Merck
383260
Sigma-Aldrich
Germanium(II) iodide
≥99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Germanium diiodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
GeI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.45
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.8% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: germanium
zanieczyszczenia
≤2000.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
5.37 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Ge]I
InChI
1S/GeI2/c2-1-3
Klucz InChI
IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent forms stable ionic adducts with carbenes.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xiaotong Wu et al.
Chemistry, an Asian journal, 13(13), 1654-1659 (2018-04-28)
Colloidal nanocrystals (NCs) of metal halide perovskite have recently aroused great research interest, due to their remarkable optical and electronic properties. We report a solution synthesis of a new member in this category, that is, all-inorganic lead-free cesium germanium iodine
Inorganic Chemistry, 32, 1541-1541 (1993)
Kohei Nishimura et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(34), 31105-31110 (2019-08-07)
In the composition of Q0.1(FA0.75MA0.25)0.9SnI3, Q is replaced with Na+, K+, Cs+, ethylammonium+ (EA+), and butylammonium+ (BA+), respectively, and the relationship between actually measured lattice strain and photovoltaic performances is discussed. The lattice strain evaluated by the Williamson-hall plot of