Key Documents
483702
Germanium(IV) oxide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Germanium dioxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder
mp
>400 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethylene glycol: soluble
gęstość
4.23 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Ge]=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
Klucz InChI
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting