Kluczowe dokumenty
484539
Germanium(II) sulfide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Germanium monosulfide
About This Item
Wzór liniowy:
GeS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.71
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: germanium
mp
615 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=[Ge]
InChI
1S/GeS/c1-2
Klucz InChI
VDNSGQQAZRMTCI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Differential thermal analysis of germanium (II) sulfide was investigated. Melting point of GeS is 665oC. GeS nanoparticles may be prepared by gas phase laser photolysis, to be used in lithium ion batteries. GeS films may be generated by electrochemical deposition and used as an electrolyte. A study also reports the formation of GeS clusters by laser ablation.
Zastosowanie
- Nowe elastyczne i przezroczyste materiały polimerowe na bazie roztworu siarczku germanu: Badania te przedstawiają udane przygotowanie polimerowych materiałów siarczku germanu na bazie roztworu, prezentując ich potencjalne zastosowania w elastycznej i przezroczystej elektronice (DTB De Salvi, AE Job, SJL Ribeiro, 2015).
- Monosiarczek germanu jako naturalna platforma dla wysoce anizotropowych polarytonów THz: Przedstawia siarczek alfa-germanu(II) (GeS) jako obiecującego kandydata do wzmocnienia nanospektroskopii THz, znacząco wpływając na naukę o materiałach i rozwój urządzeń optoelektronicznych (T Nörenberg et al., 2022).
Opakowanie
Packaged in amber poly bottles
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Yong Jae Cho et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(41), 4661-4663 (2013-04-16)
Germanium sulfide (GeS and GeS2) nanoparticles were synthesized by novel gas-phase laser photolysis and subsequent thermal annealing. They showed excellent cycling performance for lithium ion batteries, with a maximum capacity of 1010 mA h g(-1) after 100 cycles. Metastable tetragonal
Thermal analysis of germanium (II) sulfide."
Ross L and Bourgon M
Canadian Journal of Chemistry, 46(14), 2464-2468 (1968)
Sankaran Murugesan et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(13), 5513-5517 (2012-03-15)
A facile room-temperature electrochemical deposition process for germanium sulfide (GeS(x)) has been developed with the use of an ionic liquid as an electrolyte. The electrodeposition mechanism follows the induced codeposition of Ge and S precursors in ionic liquids generating GeS(x)
Joseph J Belbruno et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(30), 8557-8563 (2010-06-17)
Germanium sulfide clusters were generated by laser ablation of a solid sample. The resulting molecules were analyzed in a time-of-flight mass spectrometer. In addition to atomic germanium and diatomic sulfur, the spectra exhibited evidence for the existence of clusters containing
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
484539-5G | 4061832391465 |