Merck
308293
Sigma-Aldrich
Indium(III) sulfide red
99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
ciąg SMILES
S=[In]S[In]=S
InChI
1S/2In.3S
Klucz InChI
ZOMNDSJRWSNDFL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Indium sulfide is a mid band gap semiconductor.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Characterization of Some Mixed Alkyl Thiocarbamates of Gallium and Indium, Precursors for III/VI Materials: The X-ray Single-Crystal Structures of Dimethyl-and Diethylindium Diethyldithiocarbamate.
Haggata SW, et al.
Chemistry of Materials, 7(4), 716-724 (1995)