Merck
410527
Sigma-Aldrich
Gallium(III) sulfide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Gallium sesquisulfide GaS
About This Item
Wzór liniowy:
Ga2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99.99% trace metals basis
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gallium
gęstość
3.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=[Ga]S[Ga]=S
InChI
1S/2Ga.3S
Klucz InChI
RCKBMGHMPOIFND-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ga2S3 possesses high energy density, electrochemical study of the compound was studied. Bacterial oxidation of Ga2S3 was investigated.
Zastosowanie
Gallium(III) sulfide (Ga2S3) may be used in lithium secondary batteries.
Opakowanie
1 g packaged in glass bottles; 5 g packaged in poly bottles
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gallium (III) sulfide as an active material in lithium secondary batteries
Senoh H, et al.
Journal of Power Sources, 196(13), 5631-5636 (2011)
A E Torma
Canadian journal of microbiology, 24(7), 888-891 (1978-07-01)
The bacterial oxidation of naturally occurring gallium-bearing chalcopyrite concentrate and a pure synthetic gallium (III) sulfide has been investigated at pH 1.8 and 35 degree C, using an active culture of Thiobacillus ferrooxidans. This oxidation process may proceed by direct