Merck
232106
Sigma-Aldrich
Phosphorus pentasulfide
99%
Synonim(y):
Phosphorus(V) sulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
P2S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
514 °C
Próba
99%
Formularz
powder
bp
514 °C
mp
280-284 °C (lit.)
gęstość
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
Klucz InChI
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phosphorus pentasulfide is also referred to as phosphorus(V) sulfide. It is widely employed as a thiating, deoxygenating and dehydrating agent in various organic reactions. It readily transforms esters to dithioesters.
Zastosowanie
Phosphorus pentasulfide may be employed in the preparation of the following:
  • Bandgap polymer poly(isothianaphthene).
  • 3,5-diiodo-2-thiopyridone and 3,5-diiodo-4-thiopyridone.
  • Phosphorus pentasulfide can also be used:,In the conversion of carbonyls to thiocarbonyls.
  • To activate alcohols and carboxylic acid.
  • To convert furan to thiophene.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
New synthetic routes to poly (isothianaphthene) I. Reaction of phthalic anhydride and phthalide with phosphorus pentasulfide.
van Asselt R, et al.
Synthetic Metals, 74(1), 65-70 (1995)
Thiation with phosphorus pentasulfide in pyridine solution.
Klingsberg E and Papa D.
Journal of the American Chemical Society, 73(10), 4988-4989 (1951)
Phosphorus (V) sulfide.
Edmondson SD and Sannigrahi M.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2004)