916137
Lithium phosphorus sulfur chloride (LPSCl) powder
battery grade
Synonim(y):
Argyrodite solid electrolyte
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mw 268.40 g/mol
skład
Li6PS5Cl
przewodność
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
gęstość
1.64 g/cm3 (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- High Ionic Conductivity
- Consistent Particle Size
- Wide Electrochemical Window
- Compatible with Lithium Metal Anodes
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)