Kluczowe dokumenty
916099
Sigma-Aldrich
Lithium lanthanum titanate (LLTO)
powder, battery grade
Synonim(y):
LLTO
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
LiLaTiO4
Masa cząsteczkowa:
257.71
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 176.01 g/mol
skład
Li0.34La0.56TiO3
powierzchnia
2.02 m2/g
wielkość cząstki
1-2 μm (average)
przewodność
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
gęstość
5.00 g/cm3 (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
Zastosowanie
Elektrolity stałe (SE) stały się praktyczną opcją dla akumulatorów litowo-jonowych i litowo-metalowych ze względu na ich większe bezpieczeństwo w porównaniu z dostępnymi na rynku cieczami jonowymi. Materiały elektrolitów stałych są wysoce przewodzące i stworzone dla zaawansowanych technologii półprzewodnikowych akumulatorów litowo-jonowych. Roztwory te charakteryzują się wysoką czystością i klasą baterii, dzięki czemu nadają się jako standardy w badaniach LIB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Review on solid electrolytes for all-solid-state lithium-ion batteries.
Zheng F, et al.
Journal of Power Sources, 389, 198-213 (2018)
Lithium battery chemistries enabled by solid-state electrolytes.
Manthiram M. et al.
Nature Reviews. Materials, 16103-16103 (2017)