934704
Sodium manganese oxide
Na0.44MnO2, powder, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Sodium manganite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Capacity: 110 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 2.5 V vs Na/Na+
Próba
≥99% trace metals basis
Formularz
powder
skład
Na0.44MnO2
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
1-2 μm
gęstość
4.3 g/cm3 (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)