Merck
933953
Sigma-Aldrich
Sodium difluoro(oxalato)borate
greener alternative
≥99%, battery grade
Synonim(y):
NaDFOB, NaFOB, difluoro(etanodio)boran sodu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2BF2NaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.21
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Application: Battery manufacturing
Próba
≥99%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤0.2% H2O
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
ślady kationów
Ca: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤20 ppm
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=C1C(O[B-](F)(F)([Na+])O1)=O
Opis ogólny
Difluoro(oksalato)boran sodu, określany również jako NaDFOB, to biały krystaliczny proszek o wysokiej czystości i niskiej zawartości wody, który staje się coraz bardziej popularny w dziedzinie technologii akumulatorów. NaDFOB jest sodowym odpowiednikiem difluoro(oksalato)boranu litu i jest rozpuszczalny w polarnych rozpuszczalnikach organicznych (>1,0 M w węglanach), dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w elektrolitach akumulatorowych. Wykazuje doskonałą stabilność elektrochemiczną, przewyższając NaClO4, a elektrolity węglanowe oparte na NaDFOB wykazują okna stabilności elektrochemicznej powyżej 5,5 V względem Na+/Na. Nasz NaDFOB jest produkowany zgodnie z najwyższymi standardami, aby zapewnić jego czystość, umożliwiając jego efektywne wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań akumulatorowych.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Dwufluoro(oksalato)boran sodu, bezwodny i przeznaczony do akumulatorów o czystości ≥99%, jest wszechstronnym dodatkiem elektrolitowym do akumulatorów sodowo-jonowych (SIB). NaDFOB wykazuje doskonałą kompatybilność z szeregiem rozpuszczalników powszechnie stosowanych w SIB, w przeciwieństwie do NaClO4 i NaPF6, które wykazują działanie zależne od rozpuszczalnika. Dodatkowo, NaDFOB jest stabilny i nie wytwarza żadnych toksycznych lub niebezpiecznych substancji w kontakcie z powietrzem i wodą. Niedawne badanie wykazało, że włączenie NaDFOB jako dodatku znacznie zwiększa pojemność ładowania i rozładowania oraz wydajność cykliczną anod grafitowych. Inne badanie sugeruje, że NaDFOB przyczynia się do tworzenia stabilnej warstwy międzyfazowej elektrolitu stałego (SEI) na powierzchni anod grafitowych, co skutkuje wysoce stabilnym interfejsem elektrolit/elektroda. Dzięki tym zaletom, difluoro(oksalato)boran sodu jest obiecującym rozwiązaniem poprawiającym wydajność i stabilność akumulatorów sodowo-jonowych w różnych zastosowaniach.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sodium Difluoro(oxalato)borate as An Electrolyte Additive to Improve the Electrochemical Performance of Graphite Anode
Yang-yang Yao, et al.
International Journal of Electrochemistry, 21, 387-392 (2015)