Kluczowe dokumenty
932329
DMAC-TRZ
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
10-(4-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine, 9,10-Dihydro-9,9-dimethyl-10-(4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)acridine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
energy gap
0.05 eV (delta EST)
opis
2.52 eV (HOMO-LUMO gap)
temp. przejścia
Tg 91 °C
rozpuszczalność
toluene: soluble
fluorescencja
λem 495 nm±10 nm in toluene (PL)
Energia orbitalna
HOMO - 5.30 eV
LUMO - 2.78 eV
λ
in toluene
absorpcja UV
λ: 390 nm±20 nm Amax
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)