Kluczowe dokumenty
900940
DMAC-DPS
sublimed
Synonim(y):
10,10′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine)
About This Item
Polecane produkty
opis
Absorption (UV): 286 nm (in toluene)
Emission (PL): 469 nm (in toluene)
Poziom jakości
Próba
≥99% (Sublimed, HPLC)
Postać
solid
Opis ogólny
Zastosowanie
- Diluted exciplex concentrations in organic light emitting diodes for blue-shifted spectra and improved efficiency: This study explores the use of DMAC-DPS and PO-T2T to achieve blue-shifted spectra and improved efficiency in OLEDs (J Yan, et al., 2022).
- Non-doped white organic light-emitting devices consisting of thermally activated delayed fluorescent emitters and ultrathin phosphorescent emitters: The research focuses on using DMAC-DPS as an emitting layer for high quantum efficiency in non-doped white OLEDs (Q Li, et al., 2019).
- The optical spectra of DMAC‐based molecules for organic light‐emitting diodes: A density functional theory study of DMAC-DPS and other DMAC-based molecules to understand their emission properties (Y Wang, et al., 2022).
- Highly efficient and bright blue organic light-emitting devices based on solvent engineered, solution-processed thermally activated delayed fluorescent emission layer: The study investigates the use of DMAC-DPS for efficient carrier transport and high brightness in blue OLEDs (J Yang, et al., 2019).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Powiązane treści
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.