Kluczowe dokumenty
931004
9-(3′-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)biphenyl-3-yl)-9H-carbazole
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
Cz-m2Ph-TRZ
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H26N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
550.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
opis
T1 = 2.81 eV
Próba
≥99% (HPLC)
λmaks.
280 nm±10 nm in toluene
Energia orbitalna
HOMO 6.08 eV
LUMO 3.28 eV
Zastosowanie
Jest on powszechnie stosowany w diodach OLED jako główny materiał TADF, przyczyniając się do zwiększenia wydajności (wydajny emiter) i długiej żywotności urządzenia OLED.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)