Merck
932051
Sigma-Aldrich
2,6-bis(3-(9H-karbazol-9-ylo)fenylo)pirydyna
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
26DCzPPy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H27N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
561.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
opis
μh ≈ 1.0 x 10-5 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 1.0 x 10-5 cm2 V−1 s−1
Próba
≥99% (HPLC)
strata
0.5% TGA, > 370 °C (weight loss)
rozpuszczalność
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
fluorescencja
λem 410 nm±10 nm in dichloromethane
Energia orbitalna
HOMO 6.05 eV 
LUMO 2.56 eV 
λ
in dichloromethane
absorpcja UV
λ: 239 nm±5 nm Amax
λ: 292 nm±5 nm Amax
ciąg SMILES
C1(C2=CC=CC(N3C(C=CC=C4)=C4C5=C3C=CC=C5)=C2)=NC(C6=CC(N7C(C=CC=C8)=C8C9=C7C=CC=C9)=CC=C6)=CC=C1
InChI
1S/C41H27N3/c1-5-22-38-32(16-1)33-17-2-6-23-39(33)43(38)30-14-9-12-28(26-30)36-20-11-21-37(42-36)29-13-10-15-31(27-29)44-40-24-7-3-18-34(40)35-19-4-8-25-41(35)44/h1-27H
Klucz InChI
UFWDOFZYKRDHPB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-bis(3-(9H-karbazol-9-ylo)fenylo)pirydyna może być stosowana w badaniach i rozwoju w dziedzinie elektroniki organicznej. Jest on powszechnie stosowany jako materiał gospodarza w warstwie emisyjnej urządzeń z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi (OLED). Zapewnia dobre właściwości błonotwórcze, wysoką wydajność transportu ładunku i doskonałe dopasowanie poziomu energii do różnych domieszek emisyjnych. Może być stosowany jako materiał warstwy blokującej dziury lub elektrony w urządzeniach OLED. Może być stosowany w organicznych urządzeniach fotowoltaicznych (OPV) jako warstwa blokująca ekscytony. Pomaga w zwiększeniu separacji ładunków i minimalizacji rekombinacji ekscytonów, poprawiając w ten sposób wydajność konwersji energii w urządzeniach OPV.
2,6-bis(3-(9H-karbazol-9-ylo)fenylo)pirydyna, znana również jako 26DCzPPy, to przetwarzalny w roztworze fosforyzujący bipolarny materiał nośny stosowany w wysoce wydajnych urządzeniach optoelektronicznych, takich jak wyświetlacze OLED. Jego μh wynosi około 1,0 x 10-5 cm2 V-1 s-1, a μe około 1,0 x 10-5 cm2 V-1 s-1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-efficiency red, green and blue phosphorescent homojunction organic light-emitting diodes based on bipolar host materials
Cai, Chao, et al.
Organic Electronics, 12, 843-850 (2011)
Interfacial TADF Exciplex as a Tool to Localize Excitons, Improve Efficiency, and Increase OLED Lifetime
Colella, M. et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 10, 40001-40007 (2018)
Pyridine-Containing Bipolar Host Materials for Highly Efficient Blue Phosphorescent OLEDs
Su, Shi-Jia, et al.
Chemistry of Materials, 20, 1691-1693 (2008)