Kluczowe dokumenty
701874
1,3-Bis(N-carbazolyl)benzene
97%
Synonim(y):
1,3-Di(9H-carbazol-9-yl)benzene, 9,9′-(1,3-Phenylene)bis-9H-carbazole, N,N′-Dicarbazolyl-3,5-benzene, mCP
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
173-178 °C
λmaks.
292, 338 nm
fluorescencja
λem 345, 360 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 6.1 eV
LUMO 2.4 eV
Wydajność urządzenia OLED
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIr6 (8%)/TAZ/LiF/Al
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
ciąg SMILES
c1cc(cc(c1)-n2c3ccccc3c4ccccc24)-n5c6ccccc6c7ccccc57
InChI
1S/C30H20N2/c1-5-16-27-23(12-1)24-13-2-6-17-28(24)31(27)21-10-9-11-22(20-21)32-29-18-7-3-14-25(29)26-15-4-8-19-30(26)32/h1-20H
Klucz InChI
MZYDBGLUVPLRKR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Organic Semiconductor Laser Materials
Pochodne bis-styrylobenzenu mają obiecujące właściwości w zakresie niskich progów laserowania. Omówiono rozważania projektowe dotyczące cząsteczek emitujących światło organiczne.
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.