Merck
932442
Sigma-Aldrich
4,4′-bis(karbazol-9-ylo)bifenyl
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
4,4′-Bis(N-carbazolyl)-1,1′-biphenyl, 4,4′-Bis(9-carbazolyl)-1,1′-biphenyl, 4,4-N,N′-Dicarbazole-1,1′-biphenyl, CBP, DCBP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H24N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
opis
µh ≈ 2.0 x 10-3cm2V-1S-1
Próba
≥99% (HPLC)
strata
0.5% TGA, >320 ºC (weight loss)
mp
281-285 °C
rozpuszczalność
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
fluorescencja
λex 369 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 6.0 eV 
LUMO 2.9 eV 
λ
in THF
absorpcja UV
λ: 292 nm±5 nm Amax
λ: 318 nm±5 nm Amax
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccccc28
InChI
1S/C36H24N2/c1-5-13-33-29(9-1)30-10-2-6-14-34(30)37(33)27-21-17-25(18-22-27)26-19-23-28(24-20-26)38-35-15-7-3-11-31(35)32-12-4-8-16-36(32)38/h1-24H
Klucz InChI
VFUDMQLBKNMONU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4,4′-bis(karbazol-9-ylo)bifenyl może być stosowany jako materiał do transportu dziur lub jako część warstwy aktywnej w nieorganicznych urządzeniach fotowoltaicznych (OPV). Ze względu na swoje właściwości półprzewodnikowe może być stosowany jako materiał transportujący ładunek w organicznych tranzystorach polowych (OFET), a także jako materiał nośny w warstwie emisyjnej organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED). Zapewnia odpowiednią matrycę do wydajnego transferu energii z cząsteczek domieszek, co prowadzi do zwiększonej elektroluminescencji i czystości kolorów w diodach OLED.
4,4′-bis(karbazol-9-ylo)bifenyl, znany również jako CBP, jest stosowany jako przetwarzalny w roztworze fosforyzujący nośnik w organicznej elektronice, takiej jak urządzenia OLED.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weixuan Zeng et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(5) (2017-12-09)
The combination of rigid acridine donor and 1,8-naphthalimide acceptor has afforded two orange-red emitters of NAI-DMAC and NAI-DPAC with high rigidity in molecular structure and strongly pretwisted charge transfer state. Endowed with high photoluminescence quantum yields (ΦPL ), distinct thermally