Key Documents
932418
Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine]
Synonim(y):
PTAA, Poly[[(2,4,6-trimethylphenyl)imino][1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]
About This Item
Polecane produkty
opis
μh ≈ 10-2 to 10−3 cm2 V−1 s−1
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw 20,000-100,000 by GPC
rozpuszczalność
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmaks.
388 nm±5 nm in dichloromethane
fluorescencja
λex 414-434 nm in dichloromethane
Energia orbitalna
HOMO 5.3 eV
LUMO 2.3 eV
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)