Merck
702129
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide
nanoparticles, <50 nm particle size (DLS), 20 wt. % in isopropanol
Synonim(y):
Alumina
About This Item
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
eCl@ss:
38120402
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
nanoparticles
stężenie
20 wt. % in isopropanol
wielkość cząstki
<50 nm (DLS)
pH
8-10
gęstość
0.79 g/cm3 at 25 °C
ciąg SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Klucz InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nanoziarnisty tlenek glinu, zwany także nanotlenkiem glinu lubnanocząstkami Al2O3, jest formą tlenku glinu o małym rozmiarze cząstek i wysokiej powierzchni właściwej. Nasze nanocząstki tlenku glinu mają wielkość cząstek mniejszą niż 50 nm. Nanocząstki są zawieszone w alkoholu izopropylowym (IPA), aby ułatwić ich dyspersję i zastosowanie. Nanotlenek glinu wykazuje unikalne właściwości biofizykochemiczne, w tym dużą powierzchnię, wysoką twardość, stabilność termiczną i biokompatybilność. W dziedzinie katalizy służą jako wydajne nośniki katalizatorów, zwiększając szybkość reakcji i selektywność. Wykazują również niezwykłe właściwości dielektryczne, co czyni je cennymi dla urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych. PonadtoNP Al2O3wykazały obiecujące wyniki w zastosowaniach biomedycznych, w tym w systemach dostarczania leków, obrazowaniu biomedycznym, biosensingu i inżynierii tkankowej. Są one również kluczowymi składnikami zaawansowanych powłok, systemów magazynowania energii, remediacji środowiska, optoelektroniki, fotoniki i produktów higieny osobistej.
Zastosowanie
  • Elemental analysis of levitated solid samples by microwave-assisted laser induced breakdown spectroscopy.: This study explores the application of aluminium oxide in enhancing the elemental analysis capabilities of laser induced breakdown spectroscopy, providing a novel approach for high precision chemical analysis in analytical chemistry (Alamri AM et al., 2024).
  • An ab initio molecular dynamics investigation of the behaviour of amorphous substances in anodic aluminium oxide under electric field.: This research presents a molecular-level understanding of how amorphous substances behave within anodic aluminium oxide structures when subjected to an electric field, offering insights into the material′s stability and reactivity (An Z et al., 2024).
  • Alternative nano-lithographic tools for shell-isolated nanoparticle enhanced Raman spectroscopy substrates.: The article discusses the utilization of aluminium oxide in the development of advanced nano-lithographic tools, significantly enhancing the performance of Raman spectroscopy for chemical detection and analysis (Srivastava K et al., 2024).
  • Unexpected early loosening of rectangular straight femoral Zweymüller stems with an alumina-reduced surface after total hip arthroplasty-a prospective, double-blind, randomized controlled trial.: This study examines the clinical implications of using aluminium oxide in prosthetic implants, specifically its effect on the longevity and stability of femoral stems in hip arthroplasty (Moret CS et al., 2024).
  • Green Synthesis of Aluminum Oxide Nanoparticles Using Clerodendrum phlomidis and Their Antibacterial, Anti-inflammatory, and Antioxidant Activities.: Investigates the biogenic synthesis of aluminium oxide nanoparticles, highlighting their potential in biomedical applications due to their antibacterial, anti-inflammatory, and antioxidant properties (Thanaraj S et al., 2024).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
G Siddiqi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(32), 14349-14353 (2015-07-23)
A simple one-step and gram-scale synthesis of [Au5Mes5] from AuCl3 was developed, and this molecular precursor was used to generate Au nanoparticles on SiO2 and Al2O3. While [Au5Mes5] does not react with surface silanols and is only physisorbed, its incipient
Joohoon Kang et al.
ACS nano, 9(4), 3596-3604 (2015-03-19)
Solution dispersions of two-dimensional (2D) black phosphorus (BP)--often referred to as phosphorene--are achieved by solvent exfoliation. These pristine, electronic-grade BP dispersions are produced with anhydrous organic solvents in a sealed-tip ultrasonication system, which circumvents BP degradation that would otherwise occur
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are
Jaakko Akola et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(25), 10129-10134 (2013-06-01)
Glass formation in the CaO-Al2O3 system represents an important phenomenon because it does not contain typical network-forming cations. We have produced structural models of CaO-Al2O3 glasses using combined density functional theory-reverse Monte Carlo simulations and obtained structures that reproduce experiments
Colin J Ingham et al.
Biotechnology advances, 30(5), 1089-1099 (2011-08-23)
Porous aluminum oxide (PAO) is a ceramic formed by an anodization process of pure aluminum that enables the controllable assembly of exceptionally dense and regular nanopores in a planar membrane. As a consequence, PAO has a high porosity, nanopores with
Produkty
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.
Zobacz wszystko