Merck
934062
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide
greener alternative
alpha phase, nanopowder, 135 nm avg. part. size, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
α-Al2O3, Korund, Tlenek glinu alfa, Trójtlenek glinu
About This Item
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
nanopowder
skład
Al2O3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. rozm. cząst.
135 nm
wielkość cząstki
135 nm
mp
2040 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.18 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Klucz InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został ulepszony pod kątem efektywności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Tlenek glinu, faza alfa, nanoproszek to wysokiej czystości, bardzo drobny proszek o średniej wielkości cząstek 135 nm. Nanoproszek tlenku glinu w fazie alfa charakteryzuje się doskonałą stabilnością mechaniczną i termiczną, wysoką twardością i odpornością na zużycie. Jego wysoka wytrzymałość dielektryczna i niskie straty dielektryczne sprawiają, że jest to odpowiedni materiał na izolatory i kondensatory w komponentach elektronicznych. Ponadto jego biokompatybilność, bioaktywność i odporność na zużycie czynią go atrakcyjnym materiałem do zastosowań biomedycznych. Czystość tego produktu wynosi 99,9%, co czyni go idealnym wyborem do szeregu zastosowań przemysłowych. Nasz nanoproszek tlenku glinu jest starannie produkowany, aby zapewnić stałą jakość i rozkład wielkości cząstek, co skutkuje doskonałą wydajnością i niezawodnością.
Zastosowanie
Nanoproszek tlenku glinu w fazie alfa o czystości 99,9% znajduje swoje główne zastosowania w produkcji zaawansowanej ceramiki, nanokompozytów oraz jako materiał nośny katalizatorów. Wysoka powierzchnia i doskonała dyspergowalność nanocząstek tlenku glinu w fazie alfa sprawiają, że idealnie nadają się one jako środek wzmacniający w nanokompozytach, gdzie poprawiają właściwości mechaniczne, termiczne i elektryczne materiału kompozytowego. W zaawansowanej ceramice drobny rozmiar cząstek nanoproszku tlenku glinu w fazie alfa czyni go odpowiednim materiałem do stosowania tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień jednorodności. Nanoproszek tlenku glinu w fazie alfa jest również stosowany jako materiał nośny dla katalizatorów ze względu na jego wysoką powierzchnię i doskonałą stabilność termiczną. Jest on szczególnie atrakcyjny do zastosowań katalitycznych ze względu na niską kwasowość i wysoką obojętność chemiczną.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of Al2O3 Coating on Stabilizing LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2 Cathodes
Wise A M, et al
Chemistry of Materials, 27, 6146-6154 (2015)
Interface and Material Characterization of Thin ALD-Al2O3 Layers on Crystalline Silicon
Naumann V, et al.
Energy Procedia, 27, 312-318 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
934062-250G4065270203588