Merck
769290
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide
powder, ultra dry
Synonim(y):
Alumina
About This Item
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
powder
powierzchnia
120-190 m2/g
zanieczyszczenia
≤0.5% substances extractable by water
strata
≤1.0% loss on ignition
wielkość cząstki
>0.063, coeff var ≥72%
<0.063 mm, coeff var ≤28%
>2 mm, coeff var ≤2%
mp
2040 °C (lit.)
gęstość nasypowa
950‑1100 g/L
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
ciąg SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Klucz InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Owing to its high hardness, chemical stability and thermal conductivity, alumina finds applications as filler for metals and plastics. It also finds applications in paints, polisher and cosmetics.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)