Kluczowe dokumenty
342688
Aluminum oxide
fused, powder, primarily α-phase, -325 mesh
Synonim(y):
Alumina
About This Item
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
eCl@ss:
38120402
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
fused
powder
wielkość cząstki
-325 mesh
mp
2040 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Klucz InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Characterization of thermal conductivity of SiO2-Al2O3-Y2O3 glasses.
Samal S, et al.
Thermochimica Acta, 604, 1-6 (2015)
Dehydration of 2-butanol by a sulfated zirconia/γ-alumina mixed metal oxide catalyst inside a gas chromatograph injection port.
Skrdla PJ and Lindemann C.
Applied Catalysis A: General, 246(2), 227-235 (2003)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are