Merck
934054
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide
greener alternative
gamma phase, nanopowder, 5 nm avg. part. size, 99.95% trace metals basis
Synonim(y):
γ-Al2O3, Gamma-tlenek glinu, Sześcienny tlenek glinu, Tlenek gamma-glinu(III)
About This Item
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
99.95% trace metals basis
Formularz
nanopowder
skład
Al2O3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. rozm. cząst.
5 nm
wielkość cząstki
5 nm
mp
2040 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.18 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Klucz InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Faza gammaAl2O3 jest jedną z kilku faz krystalicznych tlenku glinu, znanego również jako tlenek glinu. Ma sześcienną strukturę krystaliczną o wysokim stopniu symetrii, charakteryzującą się ściśle upakowanym układem jonów tlenu i glinu, i ma tendencję do bycia wysoce porowatą. Nasz nanoproszek tlenku glinu w fazie gamma jest produktem o wysokiej czystości, 99,95% czystości i średnim rozmiarze cząstek 5 nm. Nanoproszek ten charakteryzuje się wysoką powierzchnią, doskonałymi właściwościami dielektrycznymi oraz odpornością na korozję i zużycie. Nasz nanoproszek tlenku glinu jest wytwarzany przy użyciu zaawansowanych technik produkcyjnych, zapewniających jednolity rozmiar cząstek i wysoką czystość.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został ulepszony pod kątem efektywności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Nasz nanoproszek tlenku glinu w fazie gamma jest przydatny w wielu różnych zastosowaniach. Jego wysoka czystość i niewielki rozmiar cząstek sprawiają, że jest on doskonałym katalizatorem i wsparciem dla reakcji chemicznych, w tym odwodnienia, izomeryzacji, uwodornienia, utleniania, reformingu i syntezy Fischera-Tropscha. Ze względu na swoją porowatość ma wiele zastosowań w farmaceutycznych i przemysłowych procesach produkcyjnych jako adsorbent i środek osuszający. Ponadto Al2O3 w fazie gamma jest szeroko stosowanym materiałem w dziedzinie elektroniki ze względu na wysoką stałą dielektryczną, niskie straty dielektryczne i doskonałe właściwości izolacji elektrycznej. Jego zdolność do przechowywania ładunku elektrycznego, zachowywania swoich właściwości w szerokim zakresie częstotliwości i wytrzymywania wysokich napięć sprawiają, że jest to idealny wybór do stosowania w szerokiej gamie komponentów elektronicznych, w tym kondensatorów, izolatorów, transformatorów oraz zastosowań o wysokiej częstotliwości i wysokim napięciu. Twardość i stabilność nanoproszku sprawiają, że nadaje się on do stosowania w powłokach odpornych na zużycie, a jego odporność na korozję i utlenianie czyni go niezawodnym materiałem do środowisk o wysokiej temperaturze.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
934054-100G4065270203540